Documentos Principais
451495
Sigma-Aldrich
4′-tert-Butyl-2′,6′-dimethylacetophenone
98%
Sinônimo(s):
1,3-Dimethyl-5-tert -butyl-2-acetophenone, 4′-tert -Butyl-2′,6′-dimethylacetophenone
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CC6H2(CH3)2COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
204.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
150 °C/20 mmHg (lit.)
pf
47-49 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1c(C)cc(cc1C)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H20O/c1-9-7-12(14(4,5)6)8-10(2)13(9)11(3)15/h7-8H,1-6H3
chave InChI
JNHLHPMTMTYLCP-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)