Documentos Principais
449911
Sigma-Aldrich
Magnesium iodide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
Sinônimo(s):
Magnesium diiodide
About This Item
Fórmula linear:
MgI2
Número CAS:
Peso molecular:
278.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for synthesis
linha de produto
AnhydroBeads
Ensaio
99.998% trace metals basis
Impurezas
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
tamanho de partícula
−10 mesh
pf
637 °C (dec.) (lit.)
densidade
4.43 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[Mg]I
InChI
1S/2HI.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
BLQJIBCZHWBKSL-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Anhydrous magnesium iodide, when reacted with cyclic sulfates of vic-diols, produces the corresponding olefins in excellent yields.
Informações legais
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Jang, D.O. Joo, Y.H.
Synthetic Communications, 28, 871-871 (1998)