Documentos Principais
449806
Sigma-Aldrich
Europium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Europium fluoride, Europium trifluoride
About This Item
Fórmula linear:
EuF3
Número CAS:
Peso molecular:
208.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
grau
anhydrous
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: europium
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
pb
2280 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[Eu](F)F
InChI
1S/Eu.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
chave InChI
HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Used in the preparation of novel mixed-metal fluorides and in studies on fluoride glasses.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 622, 1601-1601 (1996)
Ferroelectr., Lett. Sect., 20, 59-59 (1995)
Journal of Luminescence, 66, 290-290 (1995)
Journal of Non-Crystalline Solids, 197, 8-8 (1996)
R Peslin et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 80(6), 2198-2203 (1996-06-01)
Specific airway resistance (sRaw) measured by body plethysmography without conditioning of the inspired air to BTPS exhibits a strong frequency dependence related to the fact that the warming and wetting of the gas in the airways is not instantaneous (R.