449202
Mercury(II) chloride
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Mercuric chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
pressão de vapor
1.3 mmHg ( 236 °C)
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
beads
tamanho de partícula
−10 mesh
pf
277 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Exoneração de responsabilidade
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?