Documentos Principais
ERMCC580
Estuarine sediment (total Hg and methylmercury)
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Agency
ERM®
certified by the BSC
composição
CH3Hg+, 0.0755 mg/kg ±0.0037 mg/kg by
total Hg, 132 mg/kg ±3 mg/kg by
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Embalagem
Glass bottle containing ~40 g powder
Nota de análise
For more information please see:
ERMCC580
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)