Documentos Principais
448974
Sigma-Aldrich
p-Benzoquinone-d4
98 atom % D
Sinônimo(s):
1,4-Benzoquinone-d4
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 3.408,00
R$ 3.408,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 3.408,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D4O2
Número CAS:
Peso molecular:
112.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 3.408,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
pf
113-115 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1=C([2H])C(=O)C([2H])=C([2H])C1=O
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
chave InChI
AZQWKYJCGOJGHM-RHQRLBAQSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)