Documentos Principais
448486
Sigma-Aldrich
Diethyl (Boc-amino)malonate
97%
Sinônimo(s):
(Boc-amino)malonic acid diethyl ester, Diethyl 2-[N-(tert-butoxycarbonyl)amino]malonate
Selecione um tamanho
25 ML
R$ 2.429,00
R$ 2.429,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 ML
R$ 2.429,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3COCONHCH(CO2CH2CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
275.30
Beilstein:
5055305
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.429,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
p.e.
218 °C (lit.)
densidade
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H21NO6/c1-6-17-9(14)8(10(15)18-7-2)13-11(16)19-12(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,13,16)
chave InChI
ULRLHEXGRUWQLQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)