Documentos Principais
447765
Sigma-Aldrich
5-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]furfural
97%
Sinônimo(s):
5-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-furancarboxaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H6ClF3O2
Número CAS:
Peso molecular:
274.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
59-63 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(c1)-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C12H6ClF3O2/c13-10-3-1-7(12(14,15)16)5-9(10)11-4-2-8(6-17)18-11/h1-6H
chave InChI
BDUFOVWZBTVLPY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)