445029
cis-5-Dodecenoic acid
99%
Sinônimo(s):
(5Z)-5-Dodecenoic acid, (Z)-Dodec-5-enoic acid, cis-5-Dodecenoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
pb
135 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidade
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CCCCCC)=C(/[H])CCCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h7-8H,2-6,9-11H2,1H3,(H,13,14)/b8-7-
chave InChI
IJBFSOLHRKELLR-FPLPWBNLSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter