Documentos Principais
44376
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-4-cyano-β-Phe-OH
≥98.0%
Sinônimo(s):
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-cyanophenyl)propionic acid, Boc-4-cyano-D-β-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H18N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
290.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0%
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C15H18N2O4/c1-15(2,3)21-14(20)17-12(8-13(18)19)11-6-4-10(9-16)5-7-11/h4-7,12H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m0/s1
chave InChI
PYMTTWVQVSELBI-LBPRGKRZSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)