Documentos Principais
442550
Sigma-Aldrich
Tris[trinitratocerium(IV)] paraperiodate
About This Item
Fórmula linear:
[Ce(NO3)3]3(H2IO6)
Número CAS:
Peso molecular:
1203.31
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cerium
pf
90 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ce+4].[Ce+4].[Ce+4].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.OI(O)([O-])([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ce.H5IO6.9NO3/c;;;2-1(3,4,5,6)7;9*2-1(3)4/h;;;(H5,2,3,4,5,6,7);;;;;;;;;/q3*+4;;9*-1/p-3
chave InChI
UAFAVRCQSOGROV-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)