Key Documents
442445
Sigma-Aldrich
Triphenylborane solution
0.25 M in THF
Sinônimo(s):
Triphenylborane
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)3B
Número CAS:
Peso molecular:
242.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
liquid
concentração
0.25 M in THF
pb
65-67 °C
densidade
0.898 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)B(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15B/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
chave InChI
MXSVLWZRHLXFKH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)