442003
trans-2-Butenal diethyl acetal
technical, 90%
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.412 (lit.)
p.e.
146-150 °C (lit.)
densidade
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(C)=C(\[H])C(OCC)OCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-7-8(9-5-2)10-6-3/h4,7-8H,5-6H2,1-3H3/b7-4+
chave InChI
ZUMISMXLQDKQDS-QPJJXVBHSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
34 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)