440663
4-(2-Chloroacetamido)benzoic acid
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
264 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amide
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(NC(=O)CCl)cc1
InChI
1S/C9H8ClNO3/c10-5-8(12)11-7-3-1-6(2-4-7)9(13)14/h1-4H,5H2,(H,11,12)(H,13,14)
chave InChI
FNXAWVZXABMYRM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)