Documentos Principais
44065
Sigma-Aldrich
1,12-Dodecanediylbis(tributylphosphonium) dibromide
≥95.0% (AT)
Sinônimo(s):
Dodecamethylenebis(tributylphosphonium) dibromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H78Br2P2
Número CAS:
Peso molecular:
732.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95.0% (AT)
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].[Br-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCCCCCCCCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
Outras notas
Reagent for ion-pair chromatography
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A. Ohki et al.
Chromatographia, 32, 73-73 (1991)
Clarissa K L Ng et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(2), 811-816 (2006-01-20)
A series of bisquaternary ammonium salts with a 12-carbon spacer between the positive charges were synthesized, and their antifungal activity has been investigated. Compounds with butyl, pentyl, and isopentyl headgroups were the most potent antifungal agents with MICs in the