Documentos Principais
440329
Sigma-Aldrich
Butyl (S)-(−)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
98%
Sinônimo(s):
Butyl L-pyroglutamate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H15NO3
Número CAS:
Peso molecular:
185.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D −13°, neat
índice de refração
n20/D 1.403 (lit.)
p.e.
180 °C/6.5 mmHg (lit.)
densidade
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C9H15NO3/c1-2-3-6-13-9(12)7-4-5-8(11)10-7/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1
chave InChI
QBBAJUQOYIURHA-ZETCQYMHSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)