Documentos Principais
439630
Sigma-Aldrich
Thulium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.99%
Sinônimo(s):
Thulium tribromide
About This Item
Fórmula linear:
TmBr3
Número CAS:
Peso molecular:
408.65
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
grau
anhydrous
Ensaio
99.99%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: thulium
pf
952 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[Tm](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Tm/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
HQSWGSFQSCMHFQ-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Used for development of advanced ceramic discharge lamps and metal halide lamps
Reagent for complexation of lanthanide bromides with aluminum bromide
Reactant for preparation of alkali metal thulium bromides
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)