439509
3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene
98%
Sinônimo(s):
2,5-Dichloro-3-thienyl methyl ketone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
37-40 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cc(Cl)sc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2OS/c1-3(9)4-2-5(7)10-6(4)8/h2H,1H3
chave InChI
GYFDNIRENHZKGR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- substituted chalcones
- AL-4623A and AL-4862 (brinzolamide), inhibitors of topical carbonic anhydrase
- 2,5-dichlorothiophene-3-carboxylic acid, which is the starting reagent required for the synthesis of 2,5-dichloro-N-(substituted amino-carbonothioyl)thiophene-3-carboxamides and 2-(substituted amino)-4H-thieno[3,2-e]-1,3-thiazin-4-ones
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)