Documentos Principais
411752
Sigma-Aldrich
1,3-Butanediol diacrylate
98%
Selecione um tamanho
25 ML
R$ 428,00
R$ 428,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 ML
R$ 428,00
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHCO2CH2CH2CH(CH3)O2CCH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
198.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 428,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
contém
500 ppm hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.45 (lit.)
densidade
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(CCOC(=O)C=C)OC(=O)C=C
InChI
1S/C10H14O4/c1-4-9(11)13-7-6-8(3)14-10(12)5-2/h4-5,8H,1-2,6-7H2,3H3
chave InChI
FQMIAEWUVYWVNB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hanzhuo Fu et al.
Electrophoresis, 37(21), 2882-2890 (2016-11-05)
This paper details a method for separation and identification of six antidepressant compounds using an acrylate-based porous monolithic capillary. Detection takes place using CEC coupled with UV or mass spectrometric detection. The CEC-UV method provides an effective and efficient method