Documentos Principais
439487
Sigma-Aldrich
1,1,1,2,2,3,3,7,7,8,8,9,9,9-Tetradecafluoro-4,6-nonanedione
97%
Sinônimo(s):
5H,5H-Perdecafluoro-4,6-nonandione
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.166,00
R$ 1.166,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.166,00
About This Item
Fórmula linear:
(CF3CF2CF2CO)2CH2
Número CAS:
Peso molecular:
408.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.166,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.323 (lit.)
p.e.
97 °C (lit.)
densidade
1.64 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H2F14O2/c10-4(11,6(14,15)8(18,19)20)2(24)1-3(25)5(12,13)7(16,17)9(21,22)23/h1H2
chave InChI
NICYPDXBQUERJQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Journal of Coordination Chemistry, 38, 319-319 (1996)
Synthesis, characterization and crystal structure of a new thermally stable and volatile precursor [bis (1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9-tetradecafluorononane-4, 6-dionato) 2-tetraglyme] barium (II) for MOCVD application.
Malandrino G, et al.
Journal of Materials Chemistry, 4(7), 1061-1066 (1994)
In situ quadrupole mass spectroscopy studies of water and solvent coordination to copper (II) ?-diketonate precursors: implications for the chemical vapor deposition of copper.
Zheng B, et al.
Materials Chemistry and Physics, 41(3), 173-181 (1995)
Advanced Materials for Optics and Electronics, 1, 81-81 (1992)