Documentos Principais
436925
Sigma-Aldrich
5-(4-Bromophenyl)furfural
97%
Sinônimo(s):
5-(4-Bromophenyl)-2-furancarboxaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H7BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
251.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
152-155 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(cc1)-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C11H7BrO2/c12-9-3-1-8(2-4-9)11-6-5-10(7-13)14-11/h1-7H
chave InChI
QRTAOOSYSVHQGT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
5-(4-Bromophenyl)furfural is an aromatic aldehyde. Oxone oxidation of 5-(4-bromophenyl)furfural has been reported to afford γ-keto carboxylic acid.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Benjamin R Travis et al.
Organic letters, 5(7), 1031-1034 (2003-03-28)
[reaction: see text] A highly efficient, mild, and simple protocol is presented for the oxidation of aldehydes to carboxylic acids utilizing Oxone as the sole oxidant. Direct conversion of aldehydes in alcoholic solvents to their corresponding ester products is also