Key Documents
436399
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridine), cross-linked, methyl chloride quaternary salt
Reillex® HPQ ion-exchange resin
Sinônimo(s):
Reillex® HPQ
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
forma
beads
composição
water, 55 wt. %
fabricante/nome comercial
Reillex® HPQ ion-exchange resin
tamanho de partícula
300-1,000 μm
capacidade
3.4 meq/g exchange capacity(dry)
solubilidade
water, acids, bases and organic solvents: insoluble
Aplicação
Anionic ion exchange resin.
Informações legais
Reillex is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3