Documentos Principais
436127
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
97%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(CF3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
180.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
p.e.
146 °C (lit.)
densidade
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(ccc1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F4O/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3,12H
chave InChI
MCOSBFKOUQAIJS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol is an organic fluorinated building block.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)