Documentos Principais
436054
Sigma-Aldrich
Indium(III) fluoride trihydrate
99%
Sinônimo(s):
Indium trifluoride trihydrate
About This Item
Fórmula linear:
InF3 · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
225.86
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Ensaio
99%
Formulário
powder and chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: indium
solubilidade
H2O: slightly soluble(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.F[In](F)F
InChI
1S/3FH.In.3H2O/h3*1H;;3*1H2/q;;;+3;;;/p-3
chave InChI
FRJQEDQNNQVYRT-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Promotes chemoselective addition of TMSCN to aldehydes forming the respective cyanohydrins.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Loh T-P. et al.
Synlett, 369-369 (1998)