433853
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-4-pyrazolecarboxaldehyde
99%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
solid
pf
145-148 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nn(c(Cl)c1C=O)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H9ClN2O/c1-8-10(7-15)11(12)14(13-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3
chave InChI
DKZPJLZXLKAMDO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- 5-chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde hydrazone
- N1-((5-chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylene)thiosemicarbazone
- pyrazole derivatives, which were pharmacologically evaluated for analgesic (tail flick) and anti-inflammatory (based on carrageenan-induced paw edema) activities
- N′-[(5-chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4- yl)methylene] 2/4-substituted hydrazides
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3