Documentos Principais
431761
Sigma-Aldrich
Manganese(II) oxide
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Manganese monoxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
MnO
Número CAS:
Peso molecular:
70.94
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
forma
powder and chunks
densidade
5.45 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O=[Mn]
InChI
1S/Mn.O
chave InChI
VASIZKWUTCETSD-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5