Key Documents
429341
Sigma-Aldrich
Gallium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Gallium iodide, Gallium triiodide, Triiodogallium
About This Item
Fórmula linear:
GaI3
Número CAS:
Peso molecular:
450.44
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Ensaio
99.999% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: gallium
pf
345 °C (subl.) (lit.)
densidade
4.15 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[Ga](I)I
InChI
1S/Ga.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
chave InChI
DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)