427136
Cobalt(II) bromide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
About This Item
Produtos recomendados
grau
for synthesis
synthesis grade
linha de produto
AnhydroBeads™
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
beads
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
tamanho de partícula
−10 mesh
densidade
4.909 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
Br[Co]Br
InChI
1S/2BrH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.