426563
1,3-Propanediol bis(4-aminobenzoate)
powder (Granular), 98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
powder (Granular)
Peso eq.
157 Amine
pf
124-127 °C (lit.)
densidade
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(cc1)C(=O)OCCCOC(=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C17H18N2O4/c18-14-6-2-12(3-7-14)16(20)22-10-1-11-23-17(21)13-4-8-15(19)9-5-13/h2-9H,1,10-11,18-19H2
chave InChI
YPACMOORZSDQDQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)