Documentos Principais
425095
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsilyl)-1H-benzotriazole
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H13N3Si
Número CAS:
Peso molecular:
191.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.545 (lit.)
pb
125-126 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)n1nnc2ccccc12
InChI
1S/C9H13N3Si/c1-13(2,3)12-9-7-5-4-6-8(9)10-11-12/h4-7H,1-3H3
chave InChI
VHOLOZYRMQVHBK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
26.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)