Documentos Principais
424951
Sigma-Aldrich
Ethyl (S)-(−)-2-(tert-butyldimethylsilyloxy)propionate
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH[OSi(CH3)2C(CH3)3]CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
232.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D −30°, c = 1.26 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
p.e.
187 °C (lit.)
densidade
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)[C@H](C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H24O3Si/c1-8-13-10(12)9(2)14-15(6,7)11(3,4)5/h9H,8H2,1-7H3/t9-/m0/s1
chave InChI
KOBAXFIJEBLKRZ-VIFPVBQESA-N
Aplicação
Precursor to the lactyl-3,4-didehydroproline didemnin B side chain. Starting material for the asymmetric synthesis of syn- and anti- functionalized1,2-diols.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mayer, S.C. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59, 5192-5192 (1994)
Solladie, G. Almario, A.
Tetrahedron Letters, 35, 1937-1937 (1994)