424838
Triphenylgermanium hydride
Sinônimo(s):
Triphenylgermane, Triphenylgermanyl hydride
Formulário
powder or crystals
solid
adequação da reação
core: germanium
reagent type: reductant
pf
40-43 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)[GeH](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H16Ge/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
chave InChI
NXHORDQDUDIXOS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?