424773
4-Benzylidene-2-phenyl-2-oxazolin-5-one
≥99%
Sinônimo(s):
(Z)-4-Benzylidene-2-phenyloxazolin-5-one, (Z)-4-benzylidene-2-phenyloxazol-5(4H)-one, 4-Benzylidene-2-phenyl-5(4H)-oxazolone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
pf
165-167 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC(=N\C1=C/c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H11NO2/c18-16-14(11-12-7-3-1-4-8-12)17-15(19-16)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H/b14-11-
chave InChI
VFDOKJVMHZUBTN-KAMYIIQDSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3