Documentos Principais
424668
Sigma-Aldrich
1-(o-Tolyl)biguanide
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4NHC(=NH)NHC(=NH)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
191.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
143-145 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1NC(=N)NC(N)=N
InChI
1S/C9H13N5/c1-6-4-2-3-5-7(6)13-9(12)14-8(10)11/h2-5H,1H3,(H6,10,11,12,13,14)
chave InChI
SQZCAOHYQSOZCE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1-(o-Tolyl)biguanide was used as a ligand in the synthesis of new vanadyl complexes with the formula [VOL2].xH2O (HL=1-(o-tolyl)biguanide, x=0.5).
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
[Method of determining o-tolylbiguanide in water].
I S Dukhovnaia
Gigiena i sanitariia, (5)(5), 45-46 (1984-05-01)
o-Tolyl Biguanide Complexes of Some Transition Metal Ions in 1-Methyl-2-Pyrrolidinone.
Siefker JR and Wence RL.
Proceedings of the Indiana Academy of Sciences, 75 (1965)
New vanadyl complexes with metformin derivatives as potential insulin mimetic agents.
Olar R, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 110(1), 257-262 (2012)
Bacalum E, et al.
Rev. Roum. Chim., 57(4-5), 427-434 (2012)
Aqueous Solution Studies of o-Tolyl Biguanide Complexes of Cobalt (II), Copper (II), and Nickel (II).
Siefker JR and Jardine LJ.
Proceedings of the Indiana Academy of Sciences, 77 (1967)