Documentos Principais
424137
Sigma-Aldrich
IR-786 iodide
Dye content 97 %
Sinônimo(s):
2-[2-[2-Chloro-3-[(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)ethylidene]-1-cyclohexen-1-yl]ethenyl]-1,3,3-trimethylindolium iodide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H36ClIN2
Número CAS:
Peso molecular:
611.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
composição
Dye content, 97%
pf
270 °C (dec.) (lit.)
λmax
775 nm
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CN1c2ccccc2C(C)(C)/C1=C\C=C3/CCCC(\C=C\C4=[N+](C)c5ccccc5C4(C)C)=C3Cl
Aplicação
IR laser dye
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)