Documentos Principais
424021
Sigma-Aldrich
3,5,5-Trimethylhexyl acrylate
technical grade
Sinônimo(s):
3,5,5-Trimethylhexyl 2-propenoate, 3,5,5-Trimethylhexyl prop-2-enoate, TMHA
Selecione um tamanho
25 ML
R$ 1.801,00
R$ 1.801,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 ML
R$ 1.801,00
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHCO2CH2CH2CH(CH3)CH2C(CH3)3
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.801,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
technical grade
Nível de qualidade
Formulário
liquid
contém
20-120 ppm MEHQ as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.437 (lit.)
p.e.
55 °C/0.4 mmHg (lit.)
pf
−34 °C (lit.)
densidade
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(CCOC(=O)C=C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-6-11(13)14-8-7-10(2)9-12(3,4)5/h6,10H,1,7-9H2,2-5H3
chave InChI
FIXKCCRANLATRP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)