Documentos Principais
423599
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-4-methylthiazole
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H9NS
Número CAS:
Peso molecular:
127.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.505 (lit.)
p.e.
161-162 °C (lit.)
densidade
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCc1nc(C)cs1
InChI
1S/C6H9NS/c1-3-6-7-5(2)4-8-6/h4H,3H2,1-2H3
chave InChI
VGRVKVGGUPOCMT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Ethyl-4-methylthiazole is a thiazole derivative. It is reported to be one of the aromatic volatile compound formed during the Maillard reaction between reaction L-ascorbic acid and L-cysteine. Its palladium-catalyzed direct coupling reaction with 3-bromochromen-4-one has been examined.
Aplicação
2-Ethyl-4-methylthiazole may be used in the synthesis of the following:
  • 4-(2-ethyl-4-methylthiazol-5-yl)benzaldehyde
  • 2-(2-ethyl-4-methylthiazol-5-yl)benzonitrile
  • 4-(2-ethyl-4-methylthiazol-5-yl)-pyridine
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Pd-catalysed heteroarylations of 3-bromochromen-4-one via C-H bond activation of heteroarenes.
Belkessam F, et al.
Tetrahedron Letters, 54(36), 4888-4891 (2013)
Aroma compounds generated from thermal reaction of L-ascorbic acid with L-cysteine.
Yu AN and Zhang AD.
Food Chemistry, 121(4), 1060-1065 (2010)
Carbonates: eco-friendly solvents for palladium-catalysed direct arylation of heteroaromatics.
Dong JJ, et al.
Green Chemistry, 12(11), 2053-2063 (2010)