Documentos Principais
423319
Sigma-Aldrich
Dicyclohexyliodoborane solution
0.5 M in hexanes
Sinônimo(s):
Dicyclohexylboryl iodide
About This Item
Fórmula linear:
(C6H11)2BI
Número CAS:
Peso molecular:
304.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
forma
liquid
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
0.5 M in hexanes
pb
68-69 °C
densidade
0.754 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
IB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22BI/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
chave InChI
RWFGGTOYIFQXAO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of vinyloxyboranes
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-9.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-23 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)