Ensaio
97%
forma
solid
pf
64-68 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)c(N)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-5-3-6(2)8(9)7(4-5)10(11)12/h3-4H,9H2,1-2H3
chave InChI
VSRYYONYIUUFFY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)