Documentos Principais
422509
Sigma-Aldrich
7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
99%
Sinônimo(s):
5-Methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol, 6-Methyl-4-hydroxy-1,3,3a,7-tetraazaindene, 7-Hydroxy-5-methyl-1,3,4-triazaindolizine, NSC 32071, NSC 511493
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6N4O
Número CAS:
Peso molecular:
150.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
pf
280-283 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(O)n2ncnc2n1
InChI
1S/C6H6N4O/c1-4-2-5(11)10-6(9-4)7-3-8-10/h2-3,11H,1H3
chave InChI
ZUIVNYGZFPOXFW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for the synthesis of:
  • Ruthenium(II)-Hmtpo complexes
  • Dihydroorotate dehydrogenase inhibitors with antimalarial activity
Reactant for the Vilsmeier reaction of conjugated carbocycles and heterocycles
Investigations of the pharmacological activity caused by binding to HIV TAR RNA
Additive to study the space charge layer in silver bromide microcrystals
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)