Documentos Principais
177679
Sigma-Aldrich
7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
98%
Sinônimo(s):
5-Methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol, 6-Methyl-4-hydroxy-1,3,3a,7-tetraazaindene, 7-Hydroxy-5-methyl-1,3,4-triazaindolizine, NSC 32071, NSC 511493
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6N4O
Número CAS:
Peso molecular:
150.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
280-283 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(O)n2ncnc2n1
InChI
1S/C6H6N4O/c1-4-2-5(11)10-6(9-4)7-3-8-10/h2-3,11H,1H3
chave InChI
ZUIVNYGZFPOXFW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for the synthesis of:
  • Ruthenium(II)-Hmtpo complexes
  • Dihydroorotate dehydrogenase inhibitors with antimalarial activity
Reactant for the Vilsmeier reaction of conjugated carbocycles and heterocycles
Investigations of the pharmacological activity caused by binding to HIV TAR RNA
Additive to study the space charge layer in silver bromide microcrystals
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)