Documentos Principais
422142
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,5-dimethoxyphenylacetate
99%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3CH2CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
224.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.513 (lit.)
p.e.
162-165 °C/8 mmHg (lit.)
densidade
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)Cc1cc(OC)ccc1OC
InChI
1S/C12H16O4/c1-4-16-12(13)8-9-7-10(14-2)5-6-11(9)15-3/h5-7H,4,8H2,1-3H3
chave InChI
RNNQUXSAPFQIOP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ethyl 2,5-dimethoxyphenylacetate is an ester. It is an organic building block used in chemical synthesis.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)