Documentos Principais
421243
Sigma-Aldrich
Dimethyl cubane-1,4-dicarboxylate
99%
Sinônimo(s):
Cubane-1,4-dicarboxylic acid dimethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12O4
Número CAS:
Peso molecular:
220.22
Beilstein:
1990376
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
99%
pf
163-165 °C (lit.)
InChI
1S/C12H12O4/c1-15-9(13)11-3-6-4(11)8-5(11)7(3)12(6,8)10(14)16-2/h3-8H,1-2H3
chave InChI
OXBMFCGRQJNAOY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Tri-, tetra-, and pentacarbomethoxy cubane synthon.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Angewandte Chemie (International Edition in English), 32, 612-612 (1993)