The Ludox products have an average particle size range of 7nm to 22nm. Please see the Ludox product comparison table below:
420859
LUDOX® TMA colloidal silica
34 wt. % suspension in H2O
Sinônimo(s):
Silica preparation
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
descrição
colloidal
Formulário
liquid
concentração
34 wt. % suspension in H2O
área da superfície
~140 m2/g
pH
4-7
densidade
1.23 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Other applications include:
- Preparation of porous Bragg mirror and using it for flexible and biocompatible optical interference filters by infiltration of polydimethylsiloxane.[2]
- It acts as a filler and surfactant while preparing latexes by miniemulsion polymerization.[3]
- As a stabilizer for water-in-cyclohexane miniemulsions to form stable polyurethane shells via interfacial polyaddition.[4]
- Synthesis of organic-inorganic nanocomposite films from polyurethane dispersions and colloidal silica particles.[5]
Características e benefícios
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
What is the smallest size of the silica particles?
1 answer-