420808
LUDOX® LS colloidal silica
30 wt. % suspension in H2O
Sinônimo(s):
Silica preparation
About This Item
Produtos recomendados
descrição
colloidal
forma
viscous liquid
concentração
30 wt. % suspension in H2O
área da superfície
~215 m2/g
pH
8.2
densidade
1.21 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter