Documentos
419974
Sigma-Aldrich
4′-Formylbenzo-15-crown-5
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H20O6
Número CAS:
Peso molecular:
296.32
Beilstein:
1627198
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
78-81 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=Cc1ccc2OCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C15H20O6/c16-12-13-1-2-14-15(11-13)21-10-8-19-6-4-17-3-5-18-7-9-20-14/h1-2,11-12H,3-10H2
chave InChI
MBJIKIAWNPEHOR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
15-Crown-5 98%
Sigma-Aldrich
188832
15-Crown-5