Documentos Principais
418412
Sigma-Aldrich
Poly(vinyl butyral-co-vinyl alcohol-co-vinyl acetate)
average Mw 90,000-120,000, powder
Sinônimo(s):
Poly(vinyl butyral-vinyl alcohol-vinyl acetate)
Selecione um tamanho
250 G
R$ 691,00
R$ 691,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 G
R$ 691,00
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 691,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
peso molecular
average Mw 90,000-120,000
composição
acetate, 1 wt. %
hydroxyl, 11 wt. %
vinyl butyral, 88 wt. %
viscosidade
40-90 cSt, 7.5 wt. % in anhydrous methanol(20 °C, Ostwald)(lit.)
temperatura de transição
Tg 72-78 °C
solubilidade
alcohols, glycol ethers and dioxane: soluble
densidade
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C8H14O2.C4H6O2.C2H4O/c1-4-7-8(9-5-2)10-6-3;1-3-6-4(2)5;1-2-3/h5-6,8H,2-4,7H2,1H3;3H,1H2,2H3;2-3H,1H2
chave InChI
RNNFCYZWIQZWQV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ceramic binder, dry toners, wood coatings, composite fiber binders, structural adhesives and interlayer in safety glass.
Características e benefícios
Good binding efficiency, optical clarity and adhesion to a variety of surfaces.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)