Documentos Principais
417858
Sigma-Aldrich
Zinc hexafluoroacetylacetonate dihydrate
98%
Sinônimo(s):
Hexafluoroacetylacetone zinc derivative
About This Item
Fórmula linear:
Zn(C5HF6O2)2 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
515.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
155 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Zn]O\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H2F6O2.2H2O.Zn/c2*6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;;;/h2*1,12H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2/b2*2-1-;;;
chave InChI
HHDNHEKLDWSJAJ-LJDKTGGESA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications