Documentos Principais
417734
Sigma-Aldrich
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)zinc(II)
97%
Sinônimo(s):
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione zinc derivative, Zn(TMHD)2
About This Item
Fórmula linear:
Zn(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2
Número CAS:
Peso molecular:
431.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
pf
132-134 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Zn]O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Zn/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h2*7,12H,1-6H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7+;
chave InChI
QWDQAWFEDOIHGD-ORWWTJHYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)