Documentos
41710
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyltridecylamine
≥97.0%
Sinônimo(s):
1-(Dimethylamino)tridecane
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)12N(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
227.43
Beilstein:
2234660
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0%
índice de refração
n20/D 1.439
pb
64-65 °C/0.15 mmHg (lit.)
densidade
0.792 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C15H33N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2)3/h4-15H2,1-3H3
chave InChI
ADXNPXDFKKWVGE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
N,N-Dimethyltridecylamine is a tertiary amine. Its 7-oxabicyclo[2.2.l]heptane- 2,3-dicarboxylic acid salt (endothall) in combination with pyrazon has been used as major herbicide to control annual weeds in sugar beets.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Weed control in sugarbeets with herbicides and cultivation.
Wicks GA and Anderson FNI.
Weed Sci., 17(4), 456-459 (1969)